missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bim Mouse anti-Human, Mouse, Rat, FITC, Clone: 1C2H4, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586064 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; FITC
Código de producto.
18586064 0.1 mL; FITC
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586064

Marca: Novus Biologicals NBP175511F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bim Monoclonal antibody specifically detects Bim in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bim
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1C2H4
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a recombinant protein corresponding to amino acids 2 to 198 of human Bim.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10018
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.