Learn More
Abnova™ BIK (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16165224
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16165224
Marca: Abnova™ H00000638P01.25ug
Human BIK full-length ORF ( AAH01599, 1 a.a. - 160 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSEVRPLSRDILMETLLYEQLLEPPTMEVLGMTDSEEDLDPMEDFDSLECMEGSDALALRLACIGDEMDVSLRAPRLAQLSEVAMHSLGLAFIYDQTEDIRDVLRSFMDGFTTLKENIMRFWRSPNPGSWVSCEQVLLALLLLLALLLPLLSGGLHLLLK
Especificaciones
Número de acceso AAH01599
ID de gen (Entrez) 638
Nombre BCL2-interacting killer (apoptosis-inducing)
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen BIP1, BP4, NBK
Símbolo de gen BIK
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer