missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BID Antibody (OTI1G10), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18148713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18148713 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18148713

Marca: Novus Biologicals NBP270254H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BID Monoclonal specifically detects BID in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BID
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G10
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid
Símbolos de los genes BID
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human BID (NP_001187) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 637.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.