Learn More
Biciclohexilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021229
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11445563
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13481.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166.31 g/mol
Bicyclohexyl is used as process media or solvent in many industries including chemicals, petrochemicals, polymers, coatings, photography. And it is also used to produce 1-fluorobicyclohexyl at temperature of -75°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El biciclohexilo se utiliza como medio de proceso o disolvente en diversas industrias, incluyendo químicos, petroquímicos, polímeros, recubrimientos y fotografía. También se utiliza para producir 1-fluorobiciclohexilo a una temperatura de -75 °C.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-51-3
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.31
Número MDL MFCD00003815
Clave InChI WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
Nombre IUPAC ciclohexilciclohexano
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclohexyl
Punto de fusión 3°C to 4°C
Densidad 0.864
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 10 g
Beilstein 1848266
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.31
Porcentaje de pureza 98%