missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bicalutamide, MedChemExpress

Código de producto. 16481399
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481399 1 g 1 g
16498617 5 g 5 g
16471716 500 mg 500 miligramos
16471116 200 mg 200 miligramos
16416426 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481399

Marca: Medchem Express HY14249

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.

Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14F4N2O4S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM)
SMILES FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 430.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.37
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.