missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BHMT Antibody (OTI3E11), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152513 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18152513 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18152513

Marca: Novus Biologicals NBP270250UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BHMT Monoclonal specifically detects BHMT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BHMT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E11
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen betaine homocysteine methyltransferase, betaine-homocysteine methyltransferase, betaine--homocysteine S-methyltransferase, betaine--homocysteine S-methyltransferase 1, BHMT1, EC 2.1.1, EC 2.1.1.5
Símbolos de los genes BHMT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human BHMT (NP_001704) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 635.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.