Learn More
BF738735, MedChemExpress
Código de producto. 16492628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16492628 5 mg 5 miligramos
16480429 10 mg 10 miligramos
16404096 25 mg 25 miligramos
3 options
Código de producto. 16492628
Marca: Medchem Express HYU00426
MedChemExpress BF738735 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KIIIβ) inhibitor with an IC50 of 5.7 nM.
BF738735 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KIIIβ) inhibitor with an IC50 of 5.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BF738735
CAS 1436383-95-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19FN4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (293.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=C(C)N=C3C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=NC=CN32)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 426.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.46
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus