Learn More
BEX4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
Antígeno BEX4
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18627292
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98166-100ul
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
326.00€
307.65€ / 100 microlitros
Ahorro 18.35€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18624704
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98166-50ul
50 μg
216.00€
50 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
BEX4 Polyclonal antibody specifically detects BEX4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
BEX4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
BEX family member 4, BEX1-like protein 1, BEXL1, brain expressed X-linked-like 1, brain expressed, X-linked 4, Brain-expressed X-linked protein 4, FLJ10097, NADE3, Nerve growth factor receptor-associated protein 3, protein BEX4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BEX4 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
56271
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified