Descripción
Duradero, absorbente, resistente a la corrosión y de baja contaminación; esterilizable en autoclave.
La durabilidad, la resistencia a la corrosión y las propiedades de baja contaminación hacen de esta la mopa perfecta para la limpieza del suelo en entornos críticos. El recambio de mopa de poliéster de punto tubular, sin costuras y de alta capacidad proporciona una excelente absorbancia. BetaMop II puede usarse con todos los sistemas de cubo de escurrido. Tanto el recambio de mopa como la pinza son esterilizables en autoclave para su uso en entornos estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mopa BetaMop II |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Resistente a | Corrosión |
| Incluye | Mango y recarga de recambio |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de cubo de escurrido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpieza de suelos en salas limpias electrónicas y entornos estériles |
| Material | Poliéster |