Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Código de producto. 11541224 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Mopa BetaMop II
Recarga de recambio de mopa
Para utilizar con (equipo):
BetaMop II
Sistemas de cubo de escurrido
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
11541224 Recarga de recambio de mopa BetaMop II paquete de 6
11581214 Mopa BetaMop II Sistemas de cubo de escurrido cada uno
2 options
Código de producto. 11541224
Marca: Texwipe™ TX716R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La propiedades de baja contaminación hacen de esta la mopa perfecta para la limpieza del suelo en entornos críticos
Duradero, absorbente, resistente a la corrosión y de baja contaminación; esterilizable en autoclave.
La durabilidad, la resistencia a la corrosión y las propiedades de baja contaminación hacen de esta la mopa perfecta para la limpieza del suelo en entornos críticos. El recambio de mopa de poliéster de punto tubular, sin costuras y de alta capacidad proporciona una excelente absorbancia. BetaMop II puede usarse con todos los sistemas de cubo de escurrido. Tanto el recambio de mopa como la pinza son esterilizables en autoclave para su uso en entornos estériles.
Especificaciones
Tipo de producto Recarga de recambio de mopa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Resistente a Corrosión
Para utilizar con (equipo) BetaMop II
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de suelos en entornos críticos
Material Poliéster