Learn More
Betaína, 5 M de solución, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
77.40€ - 441.87€
CAS | 107-43-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 117.148 |
Número MDL | MFCD00012123 |
Clave InChI | KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin |
PubChem CID | 247 |
ChEBI | CHEBI:17750 |
Nombre IUPAC | 2-(trimetilazanioil)acetato |
SMILES | C[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15855428
|
Thermo Scientific
J77507.AB |
10 mL | Frasco de plástico |
77.40€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15865428
|
Thermo Scientific
J77507.AE |
100 mL | Frasco de plástico |
441.87€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
107-43-7 | |
117.148 | |
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N | |
247 | |
2-(trimetilazanioil)acetato |
C5H11NO2 | |
MFCD00012123 | |
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin | |
CHEBI:17750 | |
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
Especificaciones
Betaine | |
C5H11NO2 | |
3537113 | |
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trimetilazanioil)acetato | |
247 | |
Biología molecular, ultrapuro |
107-43-7 | |
MFCD00012123 | |
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin | |
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-] | |
117.148 | |
CHEBI:17750 | |
Solución |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 203-490-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DS5900000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C
RUO – Research Use Only