Learn More
beta Tubulin Antibody (TUBB/4470), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18637294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18637294 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18637294
Marca: Novus Biologicals NBP320754PCP
Mouse Monoclonal Antibody
beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta Tubulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TUBB/4470
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human beta Tubulin protein (TUBB5)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ