Learn More
beta Tubulin Antibody (TUBB/4470), Novus Biologicals™
Código de producto. 18640394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18640394 100 μg 100 microgramos
18698814 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18640394
Marca: Novus Biologicals NBP320588100ug
Mouse Monoclonal Antibody
beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta Tubulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TUBB/4470
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human beta Tubulin protein (TUBB5)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ