missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Tubulin Antibody (TUBB/4470), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
Código de producto.
18554379 0.1 mL, DyLight 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18554379

Marca: Novus Biologicals NBP320754UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta Tubulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Tubulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TUBB/4470
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human beta Tubulin protein (TUBB5)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.