missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Tubulin Antibody (BT7R), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18114179 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18114179 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18114179

Marca: Novus Biologicals NBP237830V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta Tubulin Monoclonal specifically detects beta Tubulin in Human, Mouse, Rat, Avian, Chicken, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Tubulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BT7R
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen beta polypeptide, MGC117247, Tubb5, tubulin beta chain, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-5 chain, tubulin, beta
Símbolos de los genes TUBB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH conjugated peptide of the N-terminus of Beta-Tubulin.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203068
Especificidad de la prueba Detects beta-tubulin in human, monkey, mouse, rat, rabbit and chicken samples with ELISA, Western blot and immunofluorescence applications.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Avian, Chicken, Primate, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.