missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ beta Synuclein Monoclonal Antibody (6A10)

Mouse Monoclonal Antibody
504.00€ - 1750.00€
Especificaciones
| Antígeno | beta Synuclein |
|---|---|
| Clon | 6A10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17875097
|
Invitrogen™
MA547356 |
500 μL |
1750.00€
500 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17855267
![]() |
Invitrogen™
MA547455 |
100 μL |
504.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
beta Synuclein Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (PFA)
Synuclein family of proteins is abundantly expressed in neuronal cytosol and presynaptic terminals. In vertebrates they are encoded by three different genes. Synucleins have been specifically implemented in three major diseases: Alzheimer's (AD), Parkinson's PD) and breast cancer. In AD, a peptide derived from alpha synuclein forms an intrinsic component of plaque amyloid. In PD, an alpha synuclein accumulates in Lewy bodies. An allele of alpha synuclein has been linked to many familial cases of PD. In breast cancer increased expression of gamma synuclein correlates with the disease progression. Synucleins appear to be involved in the membrane plasticity in developing song control system of songbirds.Especificaciones
| beta Synuclein | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide | |
| P33567, Q16143, Q63754, Q91ZZ3 | |
| 100127169, 104069, 113893, 508421, 6620 | |
| C-terminal peptide of human beta-synuclein EPEGESYEDPPQEEYQEYEPEA coupled to KLH. | |
| Antibody |
| 6A10 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG1 | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig | |
| SNCB | |
| AI838531; betaSYN; beta-synuclein; Phosphoneuroprotein 14; PNP 14; Sncb; synuclein beta; synuclein, beta | |
| SNCB | |
| Primary | |
| Protein G |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto