Learn More
beta-III Tubulin Antibody (TUBB3/3732), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18691359 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18691359 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18691359
Marca: Novus Biologicals NBP308455PE
Mouse Monoclonal Antibody
beta-III Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta-III Tubulin in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta-III Tubulin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TUBB3/3732
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10381
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ