missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Galactosidase Antibody (BG-02), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
beta Galactosidase Monoclonal antibody specifically detects beta Galactosidase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta Galactosidase |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BG-02 |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 3.2.1.23; b-gal |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | beta-Galactosidase purified from E. coli. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?