missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Galactosidase Antibody (BG-02), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18750242 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18750242 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18750242

Marca: Novus Biologicals NB500334MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta Galactosidase Monoclonal antibody specifically detects beta Galactosidase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Galactosidase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon BG-02
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.2.1.23; b-gal
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno beta-Galactosidase purified from E. coli.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.