missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Defensin 3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143629 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30143629 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30143629 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB200117CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

beta-Defensin 3 Polyclonal antibody specifically detects beta-Defensin 3 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-Defensin 3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BD3, BD-3, beta-defensin 103, Beta-defensin 3, DEFB103, DEFB-3, DEFB3DEFB103A, Defensin, beta 103, defensin, beta 103B, Defensin-like protein, hBD-3, HBD3HBP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of Defensin beta 3 (between amino acids 10-60) [UniProt P81534]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55894
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.