Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Beta-defensin 106B The Beta-defensin 106B Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Beta-defensin 106B Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | DEFB106B Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Para utilizar con (aplicación) | AC |
| Alias de gen | BD6, BD-6, Beta-defensin 6 |
| Símbolo de gen | DEFB106B |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Peso molecular | 22 kDa |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.