missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta COP Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18773294 0.025 mL 0.03 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773294

Marca: Novus Biologicals NBP2225440.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

beta COP Polyclonal specifically detects beta COP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta COP
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:2000
Formulación PBS containing 1 mg/mL BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen 70349, 114023, P53618, 70349, 114023
Alias de gen beta coat protein, Beta-coat protein, beta-cop, coatomer protein complex, subunit beta, coatomer protein complex, subunit beta 1, coatomer subunit beta, COPBFLJ57957, DKFZp761K102, FLJ10341, FLJ46444
Símbolos de los genes COPB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues E(496) A G E L K P E E E I T V G P V Q K(513) of rat beta-COP.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1315
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.