missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta COP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-22544-0.025ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
beta COP Polyclonal specifically detects beta COP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| beta COP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS containing 1 mg/mL BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| beta coat protein, Beta-coat protein, beta-cop, coatomer protein complex, subunit beta, coatomer protein complex, subunit beta 1, coatomer subunit beta, COPBFLJ57957, DKFZp761K102, FLJ10341, FLJ46444 | |
| Rabbit | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| 1315 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 4.4 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:2000 | |
| 70349, 114023, P53618, 70349, 114023 | |
| COPB1 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues E(496) A G E L K P E E E I T V G P V Q K(513) of rat beta-COP. | |
| 0.025 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido