Learn More
beta COP Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30144940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30144940 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30144940
Marca: Novus Biologicals NBP241358CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
beta COP Polyclonal antibody specifically detects beta COP in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta COP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen beta coat protein, Beta-coat protein, beta-cop, coatomer protein complex, subunit beta, coatomer protein complex, subunit beta 1, coatomer subunit beta, COPBFLJ57957, DKFZp761K102, FLJ10341, FLJ46444
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope is recognized to a region between residue 903 to 853 of human Coatomer Protein Complex, Subunit Beta 1.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1315
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG