Descripción
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-Catenin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rCTNNB1/8043 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |