missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Catenin Antibody (OTI9C1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035208 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035208 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270508APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-Catenin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9C1
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CTNNB1(NP_001895) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1499
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.