missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
beta-Catenin Monoclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-Catenin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CTNNB1/1508 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human beta-Catenin protein fragment (Uniprot: P35222) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?