Learn More
beta Amyloid Antibody (MOAB-2), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18427013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18427013 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18427013
Marca: Novus Biologicals NBP213075JF646
Mouse Monoclonal Antibody
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human, Mouse, Rat, Bacteria, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Dot Blot, Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno beta Amyloid
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon MOAB-2
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This beta Amyloid antibody was developed against recombinant human beta Amyloid 42.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bacteria, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.