Learn More
Novus Biologicals™ beta Amyloid Antibody (Georgetown U. patent anti-Amyloid Beta) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta Amyloid |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Georgetown U. patent anti-Amyloid Beta |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P05067 |
| Alias de gen | Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Amyloid Beta |
| Mostrar más |