missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Amyloid Antibody (AB9), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18721461 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18721461 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18721461

Marca: Novus Biologicals NBP250055AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Amyloid
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon AB9
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This beta Amyloid antibody was developed against amino acids 1-16 of human amyloid Abeta.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.