missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Amylase Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18573312 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18573312 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18573312

Marca: Novus Biologicals NB600857100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Beta-Amylase Polyclonal antibody specifically detects Beta-Amylase in Plant samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Beta-Amylase
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, ELISA 1:5000-1:25000
Formulación Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
N.º de referencia del gen P10537
Alias de gen 14 alpha D glucan maltohydrolase, 1-4 alpha D glucan maltohydrolase, AMYB, BMY1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Beta-Amylase [Sweet Potato] (Uniprot: P10537)
Método de purificación Multi-step
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute with 100 μg deionized water (or equivalent)
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento Store lyophilized antibody at 4°C. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.