missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Actin Antibody (CL3868) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30288684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30288684 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30288684

Marca: Novus Biologicals NBP276481PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-Actin Monoclonal antibody specifically detects beta-Actin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-Actin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3868
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P60709, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.