Descripción
beta-Actin Monoclonal specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-Actin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL3868 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000 |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide |
| Alias de gen | ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 |
| Símbolos de los genes | ACTB |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |