Learn More
beta 2-Microglobulin, Rabbit anti-Human, Clone: BBM.1, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7182700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
18378910 0.025 mg 25 microgramos
18377100 0.2 mg 0.20 miligramo
2 options
Código de producto. 18378910
Marca: Novus Biologicals NBP2810450.025MG
Rabbit Monoclonal Antibody
beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta 2-Microglobulin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BBM.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Símbolos de los genes B2M
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Molt 4, a human T cell line.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567
Especificidad de la prueba Binds human beta 2-Microglobulin, a component of MHC class I molecules, which are present on all nucleated cells (excludes red blood cells) and involved in the presentation of peptide antigens to the immune system.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ