missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta 2-Microglobulin Antibody (SPM617), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18161958 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18161958 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18161958 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247703PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta 2-Microglobulin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM617
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Símbolos de los genes B2M
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human beta 2-Microglobulin protein (Uniprot: P61769)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567.0
Especificidad de la prueba Beta2 microglobulin is a 12KDa protein with a pI of 5.6. Serum beta2 microglobulin levels are a reflection of cell turnover. Levels rise with fever, inflammation, and infection. Increased serum levels are also seen in B-cell malignancies and in renal failure and may indicate a worse prognosis for patients with early-stage Hodgkin′s lymphoma. In urine, increased levels are seen in proximal renal tubular disease as well as renal transplant rejection. Beta2 microglobulin levels can rise either because its rate of synthesis has increased (e.g. in AIDS, malignant monoclonal plasma cell dyscrasia, solid tumours and autoimmune disease) or because of impaired renal filtration (e.g. due to renal insufficiency, graft rejection or nephrotoxicity induced by post-transplantation immunosuppressive therapy)
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.