missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta 2-Microglobulin Antibody (C21.48A1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583127 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311404AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta 2-Microglobulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon C21.48A1
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Soluble beta 2-Microglobulin (Uniprot: P61769)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.