missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta 2-Microglobulin Antibody (B2M/961), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, APC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18632026 0.1 mL, APC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18632026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247704APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Cell Surface), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta 2-Microglobulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon B2M/961
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human beta 2-Microglobulin protein (Uniprot: P61769 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.