missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta 2-Microglobulin Antibody (101F10), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224210 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18224210 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18224210

Marca: Novus Biologicals NBP259477AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta 2-Microglobulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 101F10
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human beta 2-Microglobulin (21-119aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.