missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta 2 Adaptin Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 650
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18520433 0.1 mL; DyLight 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18520433 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299455C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Beta 2 Adaptin Polyclonal antibody specifically detects Beta 2 Adaptin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Beta 2 Adaptin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adapter-related protein complex 2 beta subunit, Adaptor protein complex AP-2 subunit beta, adaptor-related protein complex 2, beta 1 subunit, ADTB2adaptin, beta 2 (beta), AP105B, AP2-BETA, Beta-2-adaptin, Beta-adaptin, CLAPB1AP-2 complex subunit beta, Clathrin assembly protein complex 2 beta large chain, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, large, beta 1, DKFZp781K0743, Plasma membrane adaptor HA2/AP2 adaptin beta subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Beta 2 Adaptin.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 163
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.