Learn More
beta-1,4-Galactosyltransferase 2/B4GalT2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200081186 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18266523 100 μL 100 microlitros
18637946 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18266523
Marca: Novus Biologicals NBP258906
Rabbit Polyclonal Antibody
beta-1,4-Galactosyltransferase 2/B4GalT2 Polyclonal specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 2/B4GalT2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta-1,4-Galactosyltransferase 2/B4GalT2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen B4Gal-T2, B4Gal-T3, beta-1,4-galactosyltransferase 2, Beta-1,4-GalTase 2, beta-4-GalT2, beta4Gal-T2, beta-N-acetylglucosaminyl-glycolipid beta-1,4-galactosyltransferase 2, EC 2.4.1.-, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase 2, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 2, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 2, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 2, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 2
Símbolos de los genes B4GALT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PYAGYFGGVSGLSKAQFLRINGFPNEYWGWGGEDDDIFNRISLTGMKISRPDIRIGRYRMIKHDRDKHNEPNPQRFTKIQNTKLTMKRDGIGSVRYQVLEVSRQPLFTNITV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8704
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only