Learn More
Novus Biologicals™ beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody Pair [HRP]
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 156 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 156.25-10000 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1 |
| Mostrar más |