Learn More
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 |
|---|---|
| Dilución | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18611926
|
Novus Biologicals
NBP2-99751-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18604995
|
Novus Biologicals
NBP2-99751-50ul |
50 μg |
227.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Polyclonal antibody specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2683 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 (Accession#: NP_001488.2; Gly 44-Ser 398). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |