Descripción
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Polyclonal antibody specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 (Accession#: NP_001488.2; Gly 44-Ser 398). |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |