Learn More
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Antibody (001), DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18210038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18210038 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18210038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289848C
Rabbit Monoclonal Antibody
beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 Monoclonal specifically detects beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado DyLight 650
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1, B4GAL-T1, beta-1,4-galactosyltransferase 1, Beta-1,4-GalTase 1, Beta4Gal-T1, betaGlcNAc beta, CDG2D, EC 2.4.1, GGTB2DKFZp686N19253, glycoprotein-4-beta-galactosyltransferase 2, GT1, GTB, lactose synthase, MGC50983, UDP-Gal, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,4-galactosyltransferase 1, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,4-galactosyltransferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human beta-1,4-Galactosyltransferase 1/B4GalT1 (Gly 44-Ser 398; NP_001488.2) .
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG