Learn More
Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 2/B3GNT2 Antibody (OTI3A9), DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18111393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18111393 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18111393 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271624V
Mouse Monoclonal Antibody
Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 2/B3GNT2 Monoclonal specifically detects Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 2/B3GNT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 2/B3GNT2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A9
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen b3Gal-T7, B3GALT7, B3GNT, B3GNT1, B3GN-T1, B3GN-T2, B3GNT-2, Beta-1,3-galactosyltransferase 7, Beta-1,3-GalTase 7, beta-1,3-Gn-T1, Beta-1,3-Gn-T2, Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1, Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2, beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-1, beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase bGnT-2, Beta3GalT7, Beta3Gal-T7, BETA3GNT, Beta3Gn-T1, beta3Gn-T2, Beta-3-Gx-T7, BGnT-1, BGnT-2, BGNT2, EC 2.4.1.-, UDP-Gal:beta-GlcNAc beta-1,3-galactosyltransferase 7, UDP-galactose:beta-N-acetylglucosamine beta-1,3-galactosyltransferase 7, UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1, UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2
Símbolos de los genes B3GNT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 2/B3GNT2 (NP_006568) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10678.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a