missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18250770 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18250770 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18250770 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP119788C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Polyclonal specifically detects beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9P2W7
Alias de gen Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, Glucuronosyltransferase P, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase
Símbolos de los genes B3GAT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human B3TGAT1 protein (between residues 1-50) [UniProt Q9P2W7]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27087
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.