missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Antibody (CL9500) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL9500 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, Glucuronosyltransferase P, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9P2W7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?