Learn More
Bestrophin 1 Antibody (E6-6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 42 publications
308.00€ - 590.00€
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
|---|---|
| Clasificación | Monoclonal |
| Formulario | Ascites |
| Especies diana | Mouse, Pig |
| Isotype | IgG1 κ |
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18731384
|
Novus Biologicals
NB300-164SS |
308.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
18740014
|
Novus Biologicals
NB300-164 |
590.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Bestrophin 1 Monoclonal specifically detects Bestrophin 1 in Human, Mouse, Porcine, Canine, Primate, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Proximity Ligation Assay, Dual RNAscope ISH-IHC.Especificaciones
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Ascites | |
| IgG1 κ |
| Monoclonal | |
| Mouse, Pig |
For Research Use Only