Learn More
Bestrophin 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | Bestrophin 1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18699660
|
Novus Biologicals
NBP2-92979-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18624291
|
Novus Biologicals
NBP2-92979-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bestrophin 1 Polyclonal antibody specifically detects Bestrophin 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Bestrophin 1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Sensory Systems, Vision | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 7439 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| ARB, BEST, Best disease, bestrophin 1, bestrophin-1, BMD, TU15B, vitelliform macular dystrophy 2, Vitelliform macular dystrophy protein 2, VMD2RP50 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 376-585 of human BEST1 (NP_004174.1). QPNQEDEEDAHAGIIGRFLGLQSHDHHPPRANSRTKLLWPKRESLLHEGLPKNHKAAKQNVRGQEDNKAWKLKAVDAFKSAPLYQRPGYYSAPQTPLSPTPMFFPLEPSAPSKLHSVTGIDTKDKSLKTVSSGAKKSFELLSESDGALMEHPEVSQVRRKTVEFNLTDMPEIPENHLKEPLEQSPTNIHTTLKDHMDPYWALENRDEAHS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |