Learn More
Bestrophin 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18624291 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18624291 0.1 mL 0.10 ml
18699660 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18624291
Marca: Novus Biologicals NBP2929790.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Bestrophin 1 Polyclonal antibody specifically detects Bestrophin 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bestrophin 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ARB, BEST, Best disease, bestrophin 1, bestrophin-1, BMD, TU15B, vitelliform macular dystrophy 2, Vitelliform macular dystrophy protein 2, VMD2RP50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 376-585 of human BEST1 (NP_004174.1). QPNQEDEEDAHAGIIGRFLGLQSHDHHPPRANSRTKLLWPKRESLLHEGLPKNHKAAKQNVRGQEDNKAWKLKAVDAFKSAPLYQRPGYYSAPQTPLSPTPMFFPLEPSAPSKLHSVTGIDTKDKSLKTVSSGAKKSFELLSESDGALMEHPEVSQVRRKTVEFNLTDMPEIPENHLKEPLEQSPTNIHTTLKDHMDPYWALENRDEAHS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7439
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG